[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7917-1G OR7917-5G OR7917-25G
APOSOR7917-1GEA 3375 SEK
APOSOR7917-1G APOSOR7917-5G APOSOR7917-25G
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formel: C₈H₁₁ClN₂O₂S
MW: 234,71 g/mol
Smältpunkt: 137…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037956
CAS nummer: 849035-85-4