[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7916-1G OR7916-250MG
APOSOR7916-1GEA 1400 SEK
APOSOR7916-1G APOSOR7916-250MG
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formel: C₇H₉BrN₂O₂S
MW: 265,13 g/mol
Smältpunkt: 150…151 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04037940
CAS nummer: 849035-73-0