Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7911-100MG OR7911-500MG
APOSOR7911-100MGEA 260 SEK
APOSOR7911-100MG APOSOR7911-500MG
Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₇H₇N₃O₆
MW: 229,15 g/mol
Smältpunkt: 165 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01570795
CAS nummer: 52047-16-2