2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7909-1G OR7909-5G
APOSOR7909-1GEA 3250 SEK
APOSOR7909-1G APOSOR7909-5G
2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine 95+%
2-Chloro-5-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Formel: C₁₁H₉ClN₂O
Smältpunkt: 127…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03426059
CAS nummer: 27794-03-2