5-Benzylhydantoin
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7901T-1G OR7901T-5G
APOSOR7901T-1GEA 2575 SEK
APOSOR7901T-1G APOSOR7901T-5G
5-Benzylhydantoin
5-Benzylhydantoin
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Smältpunkt: 188…189 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 3530-82-3