1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR7900-1G OR7900-5G
APOSOR7900-1GEA 1400 SEK
APOSOR7900-1G APOSOR7900-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₂
Smältpunkt: 79…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09027711
CAS nummer: 942474-51-3