1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR7898-10G
OR7898-1G
OR7898-5G
APOSOR7898-10GEA
6300
SEK
APOSOR7898-10G
APOSOR7898-1G
APOSOR7898-5G
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O₂ Smältpunkt: 176…178 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08689748 CAS nummer: 937601-79-1 |