8-Bromoquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7885-25G OR7885-5G
APOSOR7885-25GEA 775 SEK
APOSOR7885-25G APOSOR7885-5G
8-Bromoquinoline 98%
8-Bromoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Kokpunkt: 112…113 °C/0,5mmHg
Densitet: 1,594 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00191859
CAS nummer: 16567-18-3