4-(4-Pyrimidin-4-yl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7884-1G OR7884-5G OR7884-25G
APOSOR7884-1GEA 2475 SEK
APOSOR7884-1G APOSOR7884-5G APOSOR7884-25G
4-(4-Pyrimidin-4-yl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid 95+%
4-(4-Pyrimidin-4-yl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₄H₁₀N₄O₂
Smältpunkt: 365…368 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02579383
CAS nummer: 849924-98-7