Pyridazine-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR7883-1G
OR7883-100MG
OR7883-250MG
APOSOR7883-1GEA
635
SEK
APOSOR7883-1G
APOSOR7883-100MG
APOSOR7883-250MG
Pyridazine-4-carboxylic acid
Pyridazine-4-carboxylic acid
Formel:
C₅H₄N₂O₂ Smältpunkt: 244 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011576 CAS nummer: 50681-25-9 |