3-[3-(Pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7882-1G OR7882-5G OR7882-250MG
APOSOR7882-1GEA 2700 SEK
APOSOR7882-1G APOSOR7882-5G APOSOR7882-250MG
3-[3-(Pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoic acid 95+%
3-[3-(Pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoic acid
Formel: C₉H₈N₄O₃
Smältpunkt: >155 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03426086
CAS nummer: 849925-05-9