4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR7881-1G OR7881-5G
APOSOR7881-1GEA 2475 SEK
APOSOR7881-1G APOSOR7881-5G
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline
Formel: C₁₂H₁₃N₃O₂
Smältpunkt: 103…105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01319482
CAS nummer: 387350-86-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III