4,5-Dichloroimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4,5-Dichloro-1H-imidazole
OR7879-10G OR7879-100G OR7879-25G
APOSOR7879-10GEA 515 SEK
APOSOR7879-10G APOSOR7879-100G APOSOR7879-25G
4,5-Dichloroimidazole
4,5-Dichloroimidazole
Formel: C₃H₂Cl₂N₂
MW: 136,97 g/mol
Smältpunkt: 181…185 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005195
CAS nummer: 15965-30-7