2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7868-1G OR7868-250MG
APOSOR7868-1GEA 2325 SEK
APOSOR7868-1G APOSOR7868-250MG
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid 95+%
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₁NO₃
Smältpunkt: 255…258 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01567810
CAS nummer: 386715-42-0