6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7864-100G OR7864-25G OR7864-500G
APOSOR7864-100GEA 2250 SEK
APOSOR7864-100G APOSOR7864-25G APOSOR7864-500G
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Formel: C₆H₇BrN₂
Smältpunkt: 74…79 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00068230
CAS nummer: 42753-71-9