4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7863-1G OR7863-25G OR7863-5G
APOSOR7863-1GEA 2475 SEK
APOSOR7863-1G APOSOR7863-25G APOSOR7863-5G
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid 95+%
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid
Formel: C₁₃H₁₅NO₅S
Smältpunkt: 225…228 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01319206
CAS nummer: 396105-96-7