3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7861-1G OR7861-5G OR7861-25G
APOSOR7861-1GEA 2175 SEK
APOSOR7861-1G APOSOR7861-5G APOSOR7861-25G
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid 95+%
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid
Formel: C₉H₁₃NO₂
MW: 167.21 g/mol
Smältpunkt: 91…93 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00232890
CAS nummer: 395090-68-3