3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7843-1G OR7843-5G
APOSOR7843-1GEA 1900 SEK
APOSOR7843-1G APOSOR7843-5G
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₄
MW: 184,15 g/mol
Smältpunkt: 150…152 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03426073
CAS nummer: 89694-24-6