4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7841-1G OR7841-5G
APOSOR7841-1GEA 3475 SEK
APOSOR7841-1G APOSOR7841-5G
4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid 95+%
4-(3,4-Dihydropyrido[4,3-b]-1,6-naphthyridin-2(1H)-yl)-4-oxobutanoic acid
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₃
MW: 285,31 g/mol
Smältpunkt: 221…224 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00203194
CAS nummer: 392233-82-8