(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7835-1G OR7835-5G OR7835-25G
APOSOR7835-1GEA 3375 SEK
APOSOR7835-1G APOSOR7835-5G APOSOR7835-25G
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid 95+%
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid
Formel: C₁₀H₉ClO₄S
MW: 260,7 g/mol
Smältpunkt: 251…253 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037952
CAS nummer: 849035-82-1