2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7831-1G OR7831-5G OR7831-25G
APOSOR7831-1GEA 3350 SEK
APOSOR7831-1G APOSOR7831-5G APOSOR7831-25G
2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid 95+%
2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid
Formel: C₁₇H₂₃NO₆S
Smältpunkt: 191…193 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037974
CAS nummer: 849035-97-8