1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7826-1G OR7826-5G OR7826-25G
APOSOR7826-1GEA 2700 SEK
APOSOR7826-1G APOSOR7826-5G APOSOR7826-25G
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₂BrN₃O₂
Smältpunkt: 164…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03426070
CAS nummer: 799283-92-4