1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7825-1G OR7825-500MG
APOSOR7825-1GEA 1350 SEK
APOSOR7825-1G APOSOR7825-500MG
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid
Formel: C₁₀H₁₂BrN₃O₂
Smältpunkt: 190…193 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03426071
CAS nummer: 799283-93-5