3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7822-1G OR7822-5G OR7822-10G
APOSOR7822-1GEA 2775 SEK
APOSOR7822-1G APOSOR7822-5G APOSOR7822-10G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₆S₂
Smältpunkt: 283…285 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037979
CAS nummer: 90536-91-7