5-Bromo-3-methylindole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromo-3-methyl-1H-indole
OR7820-1G OR7820-25G OR7820-5G
APOSOR7820-1GEA 1425 SEK
APOSOR7820-1G APOSOR7820-25G APOSOR7820-5G
5-Bromo-3-methylindole 98%
5-Bromo-3-methylindole
Formel: C₉H₈BrN
Smältpunkt: 76…82 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04038746
CAS nummer: 10075-48-6