3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)indole
OR7812-1G OR7812-250MG
APOSOR7812-1GEA 1875 SEK
APOSOR7812-1G APOSOR7812-250MG
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole 95+%
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole
Formel: C₁₃H₁₄N₂
Smältpunkt: 177…182 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03695471
CAS nummer: 65347-55-9