5-Bromo-2-methoxypyrimidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7810-5G OR7810-100G
APOSOR7810-5GEA 0 SEK
APOSOR7810-5G APOSOR7810-100G
5-Bromo-2-methoxypyrimidine 98%
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂O
MW: 189.01 g/mol
Smältpunkt: 55…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973351
CAS nummer: 14001-66-2