4-[5-(Piperidin-4-yl)[1,2,4]oxadiazol-3-yl]pyridine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-(Piperidin-4-yl)-3-(pyridin-4-yl)-1,2,4-oxadiazole
OR7809-1G OR7809-5G
APOSOR7809-1GEA 3175 SEK
APOSOR7809-1G APOSOR7809-5G
4-[5-(Piperidin-4-yl)[1,2,4]oxadiazol-3-yl]pyridine 95+%
4-[5-(Piperidin-4-yl)[1,2,4]oxadiazol-3-yl]pyridine
Formel: C₁₂H₁₄N₄O
MW: 230,27 g/mol
Smältpunkt: 78…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03426075
CAS nummer: 276237-03-7