4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7805-1G OR7805-5G OR7805-25G
APOSOR7805-1GEA 1075 SEK
APOSOR7805-1G APOSOR7805-5G APOSOR7805-25G
4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
Smältpunkt: 205…208 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037972
CAS nummer: 114474-26-9