5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7804-1G OR7804-5G OR7804-10G
APOSOR7804-1GEA 3375 SEK
APOSOR7804-1G APOSOR7804-5G APOSOR7804-10G
5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline 95+%
5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₂S
MW: 254,35 g/mol
Smältpunkt: 128…129 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04037964
CAS nummer: 849035-90-1