1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(4-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine
OR7799-1G OR7799-25G OR7799-5G
APOSOR7799-1GEA 2850 SEK
APOSOR7799-1G APOSOR7799-25G APOSOR7799-5G
1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₂S
MW: 240,33 g/mol
Smältpunkt: 148…150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03648601
CAS nummer: 187669-60-9