N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7797-1G OR7797-5G OR7797-25G
APOSOR7797-1GEA 2700 SEK
APOSOR7797-1G APOSOR7797-5G APOSOR7797-25G
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine 95+%
N-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidin-4-amine
Formel: C₁₂H₁₇N₃O₄S
MW: 299.35 g/mol
Smältpunkt: 178…179 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037967
CAS nummer: 849035-94-5