1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7796-1G OR7796-250MG
APOSOR7796-1GEA 2325 SEK
APOSOR7796-1G APOSOR7796-250MG
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₄S
Smältpunkt: 172…173 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03407994
CAS nummer: 610275-77-9