4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7794-1G OR7794-10G OR7794-5G
APOSOR7794-1GEA 735 SEK
APOSOR7794-1G APOSOR7794-10G APOSOR7794-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
4-(Methylsulphonyl)-2-nitroaniline
Formel: C₇H₈N₂O₄S
Smältpunkt: 194…196 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00718367
CAS nummer: 21731-56-6