Methyl-3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)amino]thiophene-2-carboxylate 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7789-25G OR7789-5G OR7789-1G
APOSOR7789-25GEA 14750 SEK
APOSOR7789-25G APOSOR7789-5G APOSOR7789-1G
Methyl-3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)amino]thiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl-3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)amino]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃N₃O₂S
MW: 263.32 g/mol
Smältpunkt: 119…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00202934
CAS nummer: 388565-75-1