2-Amino-6-bromopyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7768-25G OR7768-5G OR7768-1G
APOSOR7768-25GEA 380 SEK
APOSOR7768-25G APOSOR7768-5G APOSOR7768-1G
2-Amino-6-bromopyridine 98%
2-Amino-6-bromopyridine
Formel: C₅H₅BrN₂
Smältpunkt: 88…91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00137843
CAS nummer: 19798-81-3