5-Nitro-o-toluic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
OR7737-100G
OR7737-10G
APOSOR7737-100GEA
1600
SEK
APOSOR7737-100G
APOSOR7737-10G
5-Nitro-o-toluic acid 98%
5-Nitro-o-toluic acid
Formel:
C₈H₇NO₄ MW: 181,15 g/mol Smältpunkt: 177…181 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007371 CAS nummer: 1975-52-6 EINECS: 217-829-0 |