2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7728-1G OR7728-5G OR7728-100MG
APOSOR7728-1GEA 2550 SEK
APOSOR7728-1G APOSOR7728-5G APOSOR7728-100MG
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₉H₁₃NO₂S
Smältpunkt: 103…105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037921
CAS nummer: 10311-40-7