2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7727-1G OR7727-500MG
APOSOR7727-1GEA 685 SEK
APOSOR7727-1G APOSOR7727-500MG
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₉H₁₃NO₂S
Smältpunkt: 131…132 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04037922
CAS nummer: 849035-63-8