4,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7724-1G OR7724-5G OR7724-25G
APOSOR7724-1GEA 2700 SEK
APOSOR7724-1G APOSOR7724-5G APOSOR7724-25G
4,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine 95+%
4,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine
Formel: C₁₁H₁₇N₃O₂
MW: 223,28 g/mol
Smältpunkt: 48…51 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03406618
CAS nummer: 849924-99-8