Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Aminobenzofurazan
OR7721-1G OR7721-10G OR7721-5G
APOSOR7721-1GEA 585 SEK
APOSOR7721-1G APOSOR7721-10G APOSOR7721-5G
Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Formel: C₆H₅N₃O
MW: 135,13 g/mol
Smältpunkt: 108…111 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00168448
CAS nummer: 767-63-5