2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7719-1G OR7719-5G
APOSOR7719-1GEA 1625 SEK
APOSOR7719-1G APOSOR7719-5G
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₇Cl₂NO₂S
Smältpunkt: 155…156 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007678
CAS nummer: 80866-96-2