1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7716-1G OR7716-5G
APOSOR7716-1GEA 2700 SEK
APOSOR7716-1G APOSOR7716-5G
1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₅ClN₂O₂S
Smältpunkt: 138…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037931
CAS nummer: 849035-68-3