1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7715-5G OR7715-1G
APOSOR7715-5GEA 0 SEK
APOSOR7715-5G APOSOR7715-1G
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₅ClN₂O₂S
Smältpunkt: 139…141 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037938
CAS nummer: 849035-72-9