2-tert-Butyl-N-piperidin-4-yl-1H-indol-5-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7707-250MG OR7707-1G
APOSOR7707-250MGEA 415 SEK
APOSOR7707-250MG APOSOR7707-1G
2-tert-Butyl-N-piperidin-4-yl-1H-indol-5-amine 95%
2-tert-Butyl-N-piperidin-4-yl-1H-indol-5-amine
Formel: C₁₇H₂₅N₃
MW: 271,41 g/mol
Smältpunkt: 218…220 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01319470
CAS nummer: 397842-07-8