1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR7696-1G OR7696-5G
APOSOR7696-1GEA 3075 SEK
APOSOR7696-1G APOSOR7696-5G
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane
Formel: C₉H₁₃BrN₄
Smältpunkt: 203…207 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03426069
CAS nummer: 849021-44-9