1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7695-1G OR7695-5G
APOSOR7695-1GEA 2700 SEK
APOSOR7695-1G APOSOR7695-5G
1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₅BrN₂O₂S
Smältpunkt: 139…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037932
CAS nummer: 849035-69-4