3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7692-10G OR7692-25G OR7692-5G
APOSOR7692-10GEA 4800 SEK
APOSOR7692-10G APOSOR7692-25G APOSOR7692-5G
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₈OS
MW: 176,24 g/mol
Smältpunkt: 88…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052307
CAS nummer: 22053-74-3