N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7675-1G OR7675-5G OR7675-25G
APOSOR7675-1GEA 2475 SEK
APOSOR7675-1G APOSOR7675-5G APOSOR7675-25G
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine 95+%
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Formel: C₉H₁₃N₃O₄S
MW: 259,29 g/mol
Smältpunkt: 144…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037966
CAS nummer: 849035-93-4