5-(3-Chlorophenyl)oxazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7671-100MG OR7671-1G OR7671-250MG
APOSOR7671-100MGEA 650 SEK
APOSOR7671-100MG APOSOR7671-1G APOSOR7671-250MG
5-(3-Chlorophenyl)oxazole 98%
5-(3-Chlorophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆ClNO
MW: 179,6000 g/mol
Smältpunkt: 46…48 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00084974
CAS nummer: 89808-76-4